Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 259
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los filtros de fibra de microvidrio Fisherbrand™, Grado 259 no son higroscópicos, pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto ácido fluorhídrico).
13.60€ - 87.05€
Especificaciones
Peso base | 52 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tamaño de poro | 1.6μm |
Tiempo de filtración | 60 sec. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11475238
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
55.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774073
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
55.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784073
|
Fisherbrand™
|
149 mm |
87.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714073
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
13.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724073
|
Fisherbrand™
|
45,7 mm |
40.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11798762
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
18.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11455238
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
28.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11465238
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
39.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765245
|
Fisherbrand™
|
99 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11745245
|
Fisherbrand™
|
37mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11758553
|
Fisherbrand™
|
42.5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11748553
|
Fisherbrand™
|
38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- No contienen aglutinantes
- Aptos para su uso hasta a 500 °C
- No se ven afectados por la humedad
- Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
- Alta capacidad de carga
- Alta pureza química
- Fabricados con agua desmineralizada
- Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
- Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
- Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
- Ensayo de unión del ligando
- Monitorización de la contaminación del aire
- Prefiltros de membrana
- Pruebas de radioinmunología
- Sólidos suspendidos en agua, humos
- Recuento de centelleo de líquidos
- Recogida de células
- Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
52 g/m2 | |
Vidrio de borosilicato | |
60 sec. | |
0.26 mm |
Disc | |
1.6μm | |
259 |