Learn More
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias
El adaptador de recambio angulado irradiado con pivotes que giran 360° funciona con una amplia gama de fundas de mopa irradiadas para limpiar y desinfectar eficazmente aisladores, campanas extractoras, RABS y equipos pequeños en entornos limpios y asépticos.
Marca: Micronova™ ITC620-9IR
Descripción
Help to simplify cleaning in compliance with USP 797
La herramienta para aisladores irradiada de Micronova se ha diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance. Las fundas están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido.
- Herramienta para aisladores de plástico irradiada con selección de fundas irradiadas
- Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
- Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
- Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
- Sometida a radiación gamma para su uso en entornos asépticos
- Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Compatibles con alcohol, desinfectantes fuertes y esterilización por vapor
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Funda del aislador | |
9 in | |
22,9 cm | |
5,1 cm | |
Productos químicos | |
50/caja | |
Aisladores, elementos de contención y cabinas de seguridad biológica en salas limpias y zonas de amortiguamiento | |
Poliéster |
Blanco | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
2 in | |
Reutilizables | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. | |
Limpieza y desinfección de BSC, campanas extractoras, aisladores y otros equipos. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
028782-000 | Certificado de conformidad | 03/11/2021 | ITC620-9IR |
025120-000 | Certificado de conformidad | 21/04/2021 | ITC620-9IR |