Learn More
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias
El adaptador de recambio angulado irradiado con pivotes que giran 360° funciona con una amplia gama de fundas de mopa irradiadas para limpiar y desinfectar eficazmente aisladores, campanas extractoras, RABS y equipos pequeños en entornos limpios y asépticos.
82.35€ - 665.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13137666
|
Micronova™
QPIT-09 |
Herramienta para aisladores de plástico, accesorio de mango roscado ACME | giratoria de policetona |
82.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13128675
|
Micronova™
ITC620-9IR |
Funda del aislador | Poliéster | N/A | ||||||
13118675
|
Micronova™
ITC620-911IR |
Funda de herramienta de limpieza para aisladores | interior de espuma |
665.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12817033
![]() ![]() |
Micronova™
ITC6-9IR |
Funda de herramienta de limpieza para aisladores | 100 % poliéster tejido liso |
496.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15541755
![]() ![]() |
Micronova™
ITC11-9NSIR |
Funda de herramienta de limpieza para aisladores | 100 % poliéster texturizado |
414.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11932485
|
Micronova™
QDIT-09 |
Herramienta para aisladores, accesorio de mango de desconexión rápida | 304 electropulido |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Help to simplify cleaning in compliance with USP 797
- Encajan en dispositivos «pass-thrus» y de acoplamiento pequeños pero que permiten un alcance extendido
- Las cubiertas de poliéster de dos capas se fijan a la herramienta aislante con adaptador
Especificaciones
Reutilizables |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias