Learn More
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias
El adaptador de recambio angulado irradiado con pivotes que giran 360° funciona con una amplia gama de fundas de mopa irradiadas para limpiar y desinfectar eficazmente aisladores, campanas extractoras, RABS y equipos pequeños en entornos limpios y asépticos.
Marca:  Micronova™ QPIT-09
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13137666
  • 82.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Help to simplify cleaning in compliance with USP 797
La herramienta para aisladores de Micronova está disponible en una selección de placas de acero inoxidable o de plástico; y las fundas de mopa están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido. Diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance.
  • Herramienta para aisladores con variedad de elección de fundas
  • Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
  • Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
  • Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
  • El adaptador de acero inoxidable (QDIT) está diseñado para su uso con mangos QD de la serie SSU.
  • El adaptador de plástico (QPIT) está diseñado para usarse con mangos roscados ACME.
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Giro de 360
9 in
22,9 cm
4,8 cm
Productos químicos
1 unidad
Aisladores, elementos de contención y cabinas de seguridad biológica en salas limpias y zonas de amortiguamiento
giratoria de policetona
Herramienta para aisladores de plástico, accesorio de mango roscado ACME
Negro
No estéril
No esterilizable en autoclave
1,9 in
Reutilizables
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Limpieza de interiores de BSC, campanas y de otros pequeños equipos.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote045363-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/10/2024 Catalog NumberQPIT-09
Número de lote043648-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/05/2024 Catalog NumberQPIT-09
Número de lote042971-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/03/2024 Catalog NumberQPIT-09
Número de lote042425-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/02/2024 Catalog NumberQPIT-09
Número de lote043648-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha09/05/2024 Catalog NumberQPIT-09
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias > Herramienta para aisladores de plástico, giratoria de 360 grados, accesorio de mango roscado ACME, 23 cm (9 pulg)