missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human FATP5/SLC27A5 GST (N-Term) Protein

Recombinant Protein

Marca:  Novus Biologicals™ H00010998-Q01-10ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18697620

  • 611.00€ / 10 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
10998
10 μg
ACSBBACS, ACSVL6BAL, BA-CoA ligase, Bile acid-CoA ligase, bile acyl-CoA synthetase, Cholate--CoA ligase, EC 6.2.1.7, FACVL3FATP-5, FATP5Solute carrier family 27 member 5, Fatty acid transport protein 5, Fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 3, FLJ22987, solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 5, VLACSRVery long-chain acyl-CoA synthetase homolog 2, VLCSH2Very long-chain acyl-CoA synthetase-related protein, VLCS-H2VLACS-related
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
MolecularWeight-theroretical: 35.2 kDa
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
SLC27A5
FATP5/SLC27A5
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human FATP5/SLC27A5 GST (N-Term) Protein > 10 μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado