Learn More
Micronova™ LabMarker resistente a IPA irradiada
BIOPHARMA
Un marcador permanente con punta fina con tinta resistente al alcohol que marca en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico y utensilios de laboratorio desechables.
Marca:  Micronova™ PEN-40IR
86.77 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12857053
  • 110.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con tinta negra permanente de secado rápido resistente a IPA
El LabMarker irradiado resistente a IPA de Micronova cuenta con tinta permanente, de secado rápido y resistente al alcohol que marca en una amplia gama de superficies y no mancha en vidrio reutilizable, metal o porcelana, pero se puede eliminar fregando. Disponible con radiación gamma para zonas asépticas.
  • Marcador permanente negro de punta fina
  • Tinta resistente al alcohol de secado rápido
  • Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
  • Resistente a manchas en vidrio, metal y porcelana, pero se puede eliminar fregando
  • Disponible con radiación gamma para zonas asépticas
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno de alta densidad
5,25 in
No
Rotulador para salas limpias
Fina
Negro
No esterilizable en autoclave
Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos
Estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote048535-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/04/2025 Catalog NumberPEN-40IR
Número de lote048536-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/04/2025 Catalog NumberPEN-40IR
Número de lote048440-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/04/2025 Catalog NumberPEN-40IR
Número de lote048439-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha14/03/2025 Catalog NumberPEN-40IR
Número de lote046734-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/02/2025 Catalog NumberPEN-40IR
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Micronova™ LabMarker resistente a IPA irradiada > Rotulador de punta fina irradiada LabMarker, tinta resistente a IPA, negro