Learn More
Micronova™ Cepillos para frascos M-Zone™
Cepillos para frascos codificados por colores
Marca: Micronova™ BRDB-01
Descripción
Una gama de cepillos para frascos codificados por colores con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas para una limpieza versátil y agresiva de botellas y diversos equipos de producción y laboratorio.
Los cepillos para botellas Micronova M-Zone™ son cepillos multiuso con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas y mangos de plástico de 30 o 40 cm (16 o 12 pulg.) de fácil agarre. Diseñados para limpiar botellas y otros equipos de laboratorio y producción.
- Cepillos para botellas de plástico, codificados por colores y multiuso
- Cerdas de poliéster rígidas y duraderas
- Asa de plástico de fácil agarre
- Para una limpieza versátil y agresiva de botellas y equipos
- Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
- Disponible en azul, verde, rojo, blanco y amarillo
Especificaciones
Cepillo para frascos | |
Suave | |
Plástico | |
Punta de cerdas unidas | |
Rounded, blue, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, blue, plastic handle with rounded end. | |
Se envía a temperatura ambiente | |
Azul | |
3,5 pulg. | |
16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm) | |
Non-filtered | |
Cepillos para frascos codificados por colores para limpieza de equipos | |
3.5 in | |
Handle/Included, Part of Brush | |
3.25 in. | |
16 in | |
8.26 cm | |
40,64 cm | |
19 | |
12/Cs. | |
16 x 10 x 6 in. | |
8.9 cm | |
8,9 cm |
Poliéster | |
Yes | |
Round | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved | |
Mantener a temperatura ambiente | |
8,9 cm | |
No | |
No | |
BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover | |
8.89 cm | |
16 in | |
6.5 in. | |
40,6 cm | |
16.5 cm | |
Polypropylene, Polyester | |
Each Brush single bagged. | |
Standard disinfectants and cleaning solutions | |
3.5 in. | |
3,5 in |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
047108-000 | Certificado de conformidad | 26/12/2024 | BRDB-01 |
044023-000 | Certificado de conformidad | 08/07/2024 | BRDB-01 |
043116-000 | Certificado de conformidad | 09/05/2024 | BRDB-01 |
043115-000 | Certificado de conformidad | 17/04/2024 | BRDB-01 |
043116-000 | Certificado de calidad | 09/05/2024 | BRDB-01 |