Learn More
BD Tubos Microtainer™ con cierre MicroGard™
Diseñados para cuando solo se requiere la mínima cantidad de sangre. Los tubos BD Microtainer™ con cierre Microgard™ están codificados por colores para corresponderse con el tipo de recogida de sangre y están marcados con el nivel de llenado correcto para el anticoagulante.
0.86€ - 490.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de microrrecogida con tapón de seguridad |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Tipo de tapón | Microgard™ |
Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16408763
|
BD
365966 |
Verde | Unaffected plasma tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12947646
|
BD
365966 |
Verde | Unaffected plasma tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12987646
|
BD
365979 |
Gold | Affected serum tube, UV prot. |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12957646
|
BD
365986 |
Verde menta | Unaffected plasma tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16221441
|
BD
365968 |
Dorado | Affected serum tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12927406
|
BD
365968 |
Dorado | Affected serum tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12977646
|
BD
365964 |
Red | Affected plain capillary tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10346134
|
BD
365975 |
Lavanda | Unaffected EDTA tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16418763
|
BD
365975 |
Lavanda | Unaffected EDTA tube |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los tubos BD Microtainer™ se utilizan para la recogida, el transporte y el procesamiento de sangre capilar o venosa procedente de una punción cutánea. Es ideal para su uso con lactantes, niños, pacientes geriátricos y de urgencias siempre que solo se requieran las cantidades más pequeñas posibles de sangre.- Diámetro más ancho (8 mm) para facilitar la recogida y mejorar la mezcla
- Los tapones codificados por colores corresponden al sistema de codificación por colores Vacutainer™ estándar para una fácil identificación
- Disponible con una variedad de aditivos para su uso en varias pruebas
- Hay tubos tintados de ámbar disponibles para analitos sensibles a la luz
- Cuchara de recogida integrada y líneas de llenado visibles
- El cierre con “asistencia de giro” MicroGard™ reduce el riesgo de salpicaduras cuando se retira la tapa para protegerla contra la exposición
- El cierre se puede utilizar con un extensor de tubo para su uso en gradillas de 13 mm x 75 mm
Especificaciones
Tubo de microrrecogida con tapón de seguridad | |
No estéril | |
8 mm | |
200 paq. |
Polipropileno | |
Microgard™ | |
Sí | |
Recogida, transporte y procesamiento de sangre por punción cutánea (capilar) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BD Tubos Microtainer™ con cierre MicroGard™