Learn More
Thermo Scientific™ Kits MicroTest™
Mantenga la viabilidad de los virus chlamydiae, micoplasma y ureaplasma durante el transporte y el almacenamiento a largo plazo con kits que incluyen medios e hisopos tradicionales.
Marca:  Thermo Scientific™ R12550
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13285519
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
M4 Tube Kit
Aplicador único
Cultivo, vial Shell, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivo, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN
Virus: Clamidias, ureaplasmas y micoplasmas
Plástico
Tradicional
Tubo
Azul
M4 Kit
100 kits/paq.
De -25 °C o de 2 °C a 8 °C
3 mL
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote990757 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/04/2024 Catalog NumberR12550
Número de lote967588 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/04/2024 Catalog NumberR12550
Número de lote908438 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/04/2024 Catalog NumberR12550
Número de lote890360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/04/2024 Catalog NumberR12550
Número de lote873136 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/04/2024 Catalog NumberR12550
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Kits MicroTest™ > M4 Kit; 3mL/Tube; 100 Kits/Pk.