Learn More
Eppendorf™ Gradillas de tubos
Optimize workflow with Eppendorf™ Tube Racks that are ideal for sample processing, transport, and short- to mid-term sample storage.
Marca: Eppendorf™ 0030119835
51.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Apilable en un formato de gradilla y también entre todas las variantes de gradilla; ahorra espacio en el laboratorio cuando no se utiliza
- Los pies de silicona antideslizantes y el diseño a prueba de inclinación garantizan la seguridad manipulación
- Diseño ondulado: Las filas de tubos están dispuestas en diferentes alturas para sea fácil acceder e identificar claramente los recipientes de reacción
- Fabricada en polipropileno (PP) para aportar alta resistencia química y física
- Dimensiones de ahorro de espacio optimizadas gracias a una disposición perfecta de la superficie de los tubos sin comprometer la manipulación de estos
- Gran flexibilidad: admite tubos de diferentes tamaños
- Las posiciones de los tubos numerados permiten una orientación rápida y fácil y sin errores manipulación
Especificaciones
Test Tube Stand | |
Polipropileno | |
Sí | |
2/paq. |
Tubos (5 y 50 ml), Tubes (25 or 50 mL) | |
6 y 6 | |
5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Eppendorf™ Gradillas de tubos > 12 posiciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido