Learn More
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™
Los procesos de concentración y difiltración (desalinización o intercambio de tampones) se pueden realizar en el mismo sistema con una intervención mínima del usuario.
Marca: Cytiva OA001C12
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Procesamiento eficaz
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
PES | |
No estéril | |
1/paquete |
1 kDa | |
50 cm2 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™ > 1 kDa
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido