Learn More
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™
Los procesos de concentración y difiltración (desalinización o intercambio de tampones) se pueden realizar en el mismo sistema con una intervención mínima del usuario.
444.00€ - 464.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 50 cm2 |
N.° por paquete | 1/paquete |
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17164761
|
Cytiva
OA001C12 |
1 kDa |
444.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17174761
|
Cytiva
OA003C12 |
3 kDa |
464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17114771
|
Cytiva
OA050C12 |
50 kDa |
444.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17184761
|
Cytiva
OA005C12 |
5 kDa |
444.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17134771
|
Cytiva
OA100C12 |
100 kDa |
444.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17144771
|
Cytiva
OA300C12 |
300 kDa |
464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17164771
|
Cytiva
OA990C12 |
1000 kDa |
444.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17194761
|
Cytiva
OA010C12 |
10 kDa |
464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17104771
|
Cytiva
OA030C12 |
30 kDa |
444.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17124771
|
Cytiva
OA070C12 |
70 kDa |
444.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17154771
|
Cytiva
OA500C12 |
500 kDa |
464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Procesamiento eficaz
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
PES | |
No estéril | |
50 cm2 | |
1/paquete |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™