Learn More
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™
Los procesos de concentración y difiltración (desalinización o intercambio de tampones) se pueden realizar en el mismo sistema con una intervención mínima del usuario.
Marca:  Cytiva OA005C12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184761
  • 444.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Procesamiento eficaz
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PES
No estéril
1/paquete
5 kDa
50 cm2
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™ > 5 kDa