Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Los filtros no estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
Marca: Fisherbrand™ 0429A00023
86.20 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
0.56bar | |
Microfiltración | |
5 μm | |
560 ml/min/cm2 | |
30 l/min | |
100/paq. | |
Sí |
Blanco | |
Éster de celulosa mixta | |
No estéril | |
Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos | |
Hidrófilo | |
Disco simple | |
47 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta > Tamaño de poro: 5um; diámetro: 47mm; disco liso; Blanco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido