Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Los filtros no estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
Marca: Fisherbrand™ 0427A00022
Descripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
0.77bar | |
Microfilter | |
1,2 μm | |
270 ml/min/cm2 | |
20 l/min | |
100/paq. | |
Yes |
Blanco | |
MCE | |
No estéril | |
Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos | |
Hidrófilo | |
Disco simple | |
25 mm |