Learn More
Kinematica™ Accesorio de mezcla para mezclador Microtron™ MB 550
Para la mezcla, dispersión, homogenización, emulsión y reducción de tamaño de materiales que se pueden cortar.
376.00€ - 651.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Accesorio de cabezal de mezcla |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (equipo) | Mezclador MB 550 |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11960359
|
Kinematica™
36050005 |
125 mL |
376.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10637693
|
Kinematica™
36050010 |
250 mL |
405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11950049
|
Kinematica™
36050015 |
500 mL |
554.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11960049
|
Kinematica™
36050020 |
1000 mL |
651.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Para su uso con mezcladores MB 550.
- Los dos cojinetes de bolas de acero inoxidable están sellados dos veces cada uno.
- Acoplamiento silencioso y resistente con amortiguadores.
- Las hojas, el sellado y los amortiguadores se pueden intercambiar fácilmente.
- Cuatro cuchillas de alta calidad diseñadas para una mezcla óptima.
- Generalmente adecuado para procesamiento intensivo y rápido.
Especificaciones
Accesorio de cabezal de mezcla | |
Vidrio de borosilicato | |
Mezclador MB 550 | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kinematica™ Accesorio de mezcla para mezclador Microtron™ MB 550