Learn More
Köttermann Armario móvil con una puerta con cerradura
Este armario móvil con una puerta con cerradura ofrece un espacio de almacenamiento versátil con una sola puerta para proteger los elementos almacenados.
Marca: Köttermann 315-00072
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Dispone de una puerta con mecanismo de bloqueo para proteger los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Blanco | |
516 x 600 x 740 mm | |
Con revestimiento de epoxi | |
Sujetar con | |
1 | |
1 | |
Plástico con frenos | |
Acero |
móvil | |
Con bisagras | |
Acero | |
Sí | |
Ninguno | |
Ninguno | |
Sí |