Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marca:  3M™ 7100079871
88.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11721143
  • 161.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricada en material económico de uso general, con cuello interno elástico. Las capuchas de suspensión reutilizables pueden resultar muy rentables para algunos entornos con una alta tasa de desechos: solo se sustituye el tejido de la capucha, mientras que los conductos de aire y de suspensión se pueden reutilizar. También tiene un control de caudal de aire ajustable externamente que permite a los usuarios modificar la distribución del caudal de aire para adaptarse a las necesidades de comodidad personales.
  • Capucha con suspensión reutilizable que proporciona cobertura a toda la cabeza, rostro, cuello y hombros
  • Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas protectoras
  • Caudal de aire ajustable de manera externa según las necesidades de los usuarios
  • Muy económicas para entornos con alta tasa de desechos
  • Tejido económico de uso general, con cuello elástico
  • Fácil eliminación: los componentes se pueden separar
  • Cubre capuchas reemplazables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000
Premium Replacement Hood with Double Shroud, S-657
Polipropileno
Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado
Cobertura de cabeza, cara, cuello y hombros con doble revestimiento
S-657
Premium Resusable Suspension
15,5 in
10,19 in
8,88 in
NIOSH
Blanco
Conjunto de capucha con suspensión Premium con cubierta interior
Respirador eléctrico de purificación de aire y válvulas de respirador con suministro de aire 3M™
PETG
1 unidad
15,5 x 10,19 x 8,88 pulg (39,37 x 25,88 x 22,55 cm)
39,37 cm
25,88 cm
22,55 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods > Modelo: S-657; conjunto de capucha con suspensión Premium con cubierta interior