Learn More
Elma™ Modular Baskets
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
Marca: Elma™ 3000006012
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Especificaciones
Small Basket | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
16 mm |
64 mm | |
1 Section |
Título del producto
Elma™ Modular Baskets > Modular Baskets and Lids; Diameter (Metric): 64 mm; Height (Metric): 16 mm; Section: 1 Section
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido