Learn More
Molybdic Acid, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15672300
Molybdic Acid, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15672300 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 15672300
Marca: Honeywell-Fluka 232084100G
Solicitar formato a granel o personalizado
ACS Reagent,≥85.0% MoO3 basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-91-4
Fórmula molecular H2MoO4
Peso molecular (g/mol) 161.96
Número MDL MFCD00036287
Clave InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)molibdeno
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdic Acid
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Porcentaje de pureza ≥85% (MoO3 basis)
Grado Reactivo ACS
Densidad 3.1g/mL at 25°C; Vapor Density: 6.2 (vs air)
Título del producto
Molybdic Acid, Honeywell Fluka™ >