Learn More
MP Biomedicals™ Sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos FastPrep-24™ 5G
Sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos FastPrep-24™ 5G: proporciona la mayor producción de ADN, ARN y proteínas. Procesa cualquier tipo de muestra de tejido o celular con resultados de máxima calidad. Cuenta con un software intuitivo y una pantalla táctil fácil de usar.
Marca:  MP Biomedicals™ 116005500
Código de producto. 15260488
  • 12570.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Descripción de producto: El FastPrep-24 5G es un instrumento versátil de disrupción de muestras diseñado para homogeneizar, triturar o lisar muestras biológicas de forma rápida y eficaz. El FastPrep-24 5G es un sistema completamente autónomo que elimina el riesgo de contaminación cruzada y de limpieza laboriosa asociada a métodos de lisis manuales. Las muestras se añaden a tubos de matriz de lisado individuales y se colocan en adaptadores de soporte de muestras dentro del instrumento. El movimiento optimizado y exclusivo de FastPrep-24 5G agita las muestras en un movimiento tridimensional que provoca la colisión del material de la muestra con las partículas de la matriz de lisado.
  • El software intuitivo hace que la programación de FastPrep-24 5G sea rápida y sencilla. La pantalla táctil programable permite el uso de velocidades de homogeneización predeterminadas o personalizadas y tiempos de duración con una pulsación. El aumento de las características de potencia produce tiempos de procesamiento más rápidos y una lisis completa de las muestras más duras.
  • Plan de servicio: La garantía de un año se incluye con la compra.
  • Volumen muestra: De ∼200 μl a 50 ml; hasta ∼25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plantas, tejidos, bacterias, hongos, suelos, heces, insectos
1 a 120 segundos
490 mm
23,6 kg
Pantalla táctil
De 200 μl a 50 ml, hasta 25 g
52 lb
Videos
  • MP Biomedicals FastPrep Application Video
    See the step-by-step process of homogenizing samples with MP Biomedicals FastPrep products.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      MP Biomedicals Homogenisation of Samples with FastPrep-24 5G
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    MP Biomedicals™ Sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos FastPrep-24™ 5G > Sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos FastPrep-24™ 5G
    A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.