Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable MultiDispo
Tomamuestras de múltiples capas de materiales de muestra. El Tomamuestras Desechable MultiDispo Buerkle ™ es adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. Hay disponibles variedades estériles y no estériles.
304.00€ - 483.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | HDPE |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15541731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4440 |
500 mm | 100 ml | No estéril |
304.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15551731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4441 |
500 mm | 100 ml | Estéril |
343.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15561731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4450 |
1000 mm | 200 mL | No estéril |
369.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15571731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4451 |
1000 mm | 200 mL | Estéril |
483.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Toma muestras de varias capas del material de la muestra
- Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
- Las muestras representativas de todas las capas pueden vaciarse directamente a través de la abertura manillar en un recipiente de muestra
- La abertura del mango para vaciado es de 14 mm de diámetro
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
25 mm |
HDPE | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras Desechable MultiDispo