Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable MultiDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tomamuestras de múltiples capas de materiales de muestra. El Tomamuestras Desechable MultiDispo Buerkle ™ es adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. Hay disponibles variedades estériles y no estériles.
Marca:  Buerkle™ 5393-4440
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15541731
  • 304.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Toma muestras de varias capas del material de la muestra
  • Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
  • Las muestras representativas de todas las capas pueden vaciarse directamente a través de la abertura manillar en un recipiente de muestra
  • La abertura del mango para vaciado es de 14 mm de diámetro
  • Sala limpia fabricada
  • Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
No esterilizable en autoclave
100 ml
No estéril
500 mm
HDPE
3,38 oz
Sí
25 mm
Videos
  • Buerkle - Disposable zone samplers MultiDispo, ZoneDispo, TargetDispo
    Disposable zone samplers for taking samples from one or multiple layers of the sample material. Suitable for free-flowing powders and small-grain granulates.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:43
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:43
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Buerkle Disposable zone samplers MultiDispo, ZoneDispo, TargetDispo
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote250902 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2025 Catalog Number5393-4440
Número de lote250149 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/01/2025 Catalog Number5393-4440
Número de lote242338 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/06/2024 Catalog Number5393-4440
Número de lote235131 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/11/2023 Catalog Number5393-4440
Número de lote232100 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/05/2023 Catalog Number5393-4440
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras Desechable MultiDispo > Longitud: 500 mm; capacidad: 100 ml; no estéril