Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Ranura Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Diseñado para tomar un solo compuesto de la parte superior, central e inferior de su lecho de polvo. Los Tomamuestras de Ranura Desechables Sampling Systems™ SteriWare™ son ideales para tomar una muestra transversal multinivel de polvos y gránulos.
Marca:  Sampling Systems™ 8073H-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899451
  • 243.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que el tomamuestras está en la posición cerrada
  • Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado
  • No hay contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de Ranura Desechable
20 por paquete
No estéril
620 mm
HDPE
100 mL
25 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote121541 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/03/2025 Catalog Number8073H-500
Número de lote121011 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/01/2025 Catalog Number8073H-500
Número de lote110558 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/10/2023 Catalog Number8073H-500
Número de lote109402 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/05/2023 Catalog Number8073H-500
Número de lote121148 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number8073H-500
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Tomamuestras de Ranura Desechable SteriWare™ > Esterilidad No estéril