Learn More
n-Hidroxi-butiramidina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-hydroxy-butyramidine |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Título del producto
n-Hidroxi-butiramidina, ≥97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido