Learn More
Sal sódica de N-hidroxisulfosuccinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15489547
Sal sódica de N-hidroxisulfosuccinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489547
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15489547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52795.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt is used as crosslinking agents for preparing hydrophilic active esters. It is also used to activate carboxylic acids to the more reactive succinimidyl esters for coupling, biotinylation and conjugation with fluorophores. Further, it acts as a hydrophilic ligand and also used in covalently binding proteins to carboxyl containing beads, resins, other nanoparticles. It is involved in the conversion of carboxyl groups to primary amine-reactive sulfo-NHS esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de N-hidroxisulfosuccinimida se utiliza como agente de entrecruzamiento para la preparación de ésteres activos hidrofílicos. También se utiliza para activar los ácidos carboxílicos a los ésteres succiimidílicos más reactivos para el acoplamiento, la biotinilación y la conjugación con fluoróforos. Además, actúa como un ligando hidrofílico y también se utiliza para unir proteínas de tipo covalente a carboxilo que contienen microesferas, resinas y otras nanopartículas. Participa en la conversión de grupos carboxilo a ésteres de sulfo-NHS reactivos con aminas primarias.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106627-54-7
Fórmula molecular C4H4NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 217.127
Número MDL MFCD00043100
Clave InChI RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3520574
Nombre IUPAC sodio; 1-hidroxi-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
SMILES C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Punto de fusión 250°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 6359129
Información de solubilidad Soluble in methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.13
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX07H047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog NumberH52795.03,H52795.MD,H52795.06
Número de lote10234924 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog NumberH52795.03,H52795.MD,H52795.06
Número de loteT12I026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/07/2022 Catalog NumberH52795.03,H52795.MD,H52795.06
Número de loteT07D039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52795.03,H52795.MD,H52795.06
Número de loteB23X011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52795.03,H52795.MD,H52795.06
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal sódica de N-hidroxisulfosuccinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >