Learn More
N,N-Dimetilformamida dimetil acetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used as an intermediate in the formation of pyridine derivatives, which exhibits inhibition against PI3 kinase p110alfa enzymes. It is utilized for the derivatization of primary sulfonamides and trifluoroacetic acid. It is also used in the preparation of formamidine derivatives. It is used as a reagent for n-dimethylaminomethylene and methyl esters. Further, it is used to catalyze the coupling of epoxides with carbon dioxide to prepare cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-dimetilformamida dimetil acetal se utiliza como intermediario en la formación de derivados de piridina, que exhiben inhibición contra enzimas p110alfa de PI3 quinasa. Se utiliza para la derivatización de sulfonamidas primarias y ácido trifluoroacético. También se utiliza en la preparación de derivados de formamidina. Se utiliza como reactivo para n-dimetilaminometileneno y ésteres metílicos. Además, se utiliza para catalizar el acoplamiento de epóxidos con dióxido de carbono para preparar carbonatos cíclicos.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal |
Punto de fusión | -85°C |
Densidad | 0.897 |
Punto de ebullición | 102°C to 104°C |
Temperatura de inflamación | 7°C (45°F) |
Índice de refracción | 1.3972 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1993 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Miscible with most organic solvents. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10239341 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
10166144 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
X29A061 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
H25R011 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
10145851 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
Seguridad y manipulación
- N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal