Learn More
N,N-Dimetilformamida dimetil acetal, aprox. 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10001900
N,N-Dimetilformamida dimetil acetal, aprox. 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001900
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10001900
Marca: Thermo Scientific Acros 161250250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1
Fórmula molecular C5H13NO2
Peso molecular (g/mol) 119.16
Número MDL MFCD00008482
Clave InChI ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-N,N-dimetilmetanamina
SMILES COC(OC)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Nombre de nota ca 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH(OCH3)2
Índice de refracción 1.3972
Cantidad 25 g
Número UN 1993
Fieser 03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.16
Porcentaje de pureza ca. 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468578 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number161251000,161250250,161255000
Número de loteA0462226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number161251000,161250250,161255000
Número de loteA0467088 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number161251000,161250250,161255000
Número de loteA0462226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2024 Catalog Number161251000,161250250,161255000
Número de loteA0449045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog Number161251000,161250250,161255000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-Dimetilformamida dimetil acetal, aprox. 97 %, Thermo Scientific Chemicals >