Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, 99,5 %, purificada por redestilación, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
CAS | 110-18-9 |
% mín. CAS | 99.4 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -55.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.7700g/mL |
Punto de ebullición | 120.0°C to 122.0°C |
Temperatura de inflamación | 17°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460273 | Certificado de análisis | 15/02/2024 | 433831000 |
A0452344 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 433831000 |
A0398632 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 433831000 |
A0442781 | Certificado de análisis | 03/06/2022 | 433831000 |
A0433027 | Certificado de análisis | 17/08/2021 | 433831000 |
Seguridad y manipulación
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane