Learn More
N,O-Bis(trimetilsililo)trifluoroacetamida, con 1 % de cloruro de trimetilsililo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.9740g/mL |
Punto de ebullición | 145.0°C to 147.0°C |
Temperatura de inflamación | 34°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3 |
Cantidad | 25 g |
Gravedad específica | 0.974 |
Información de solubilidad | Solubility in water: hydrolysis |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467689 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 389320250,389321000,389325000 |
A0458690 | Certificado de análisis | 18/12/2024 | 389320250,389321000,389325000 |
A0451512 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 389320250,389321000,389325000 |
A0458690 | Certificado de análisis | 20/12/2023 | 389320250,389321000,389325000 |
A0445538 | Certificado de análisis | 22/09/2023 | 389320250,389321000,389325000 |
Seguridad y manipulación
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.