Learn More
N-terc-butilo-alfa-fenilnitrona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11488027
N-terc-butilo-alfa-fenilnitrona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488027
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11488027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17442.03
Solicitar formato a granel o personalizado
N-tert-Butyl-a-phenylnitrone is a commonly-used free radical trap. It contains radical scavenging activity and an ability to inhibit Cox-2 (cyclooxygenase-2). N-tert-Butyl-a-phenylnitrone is an antioxidant that has been shown to act as a protective agent in several experimental models of neurodegenerative disorders. N-tert-Butyl-a-phenylnitrone inhibits lipid peroxidation in rat liver microsomes. It also prevents the induction of inducible nitric oxide synthase (iNOS) by reactive oxygen species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-terc-butilo-a-fenilnitrona se utiliza habitualmente como trampa de radicales libres. Presenta actividad de barrido de radicales y la capacidad de inhibir la Cox-2 (ciclooxigenasa-2). La N-terc-butilo-a-fenilnitrona es un antioxidante que ha demostrado actuar como agente protector en varios modelos experimentales de trastornos neurodegenerativos. La N-terc-butilo-a-fenilnitrona inhibe la peroxidación lipídica en microsomas de hígado de rata. También previene la inducción de óxido nítrico sintasa inducible (ONSi) por parte de especies reactivas de oxígeno.
Solubilidad
Soluble en DMSO (10 mg/ml), cloroformo (50 mg/ml) y agua (20 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Reactivo con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3376-24-7
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD00008799
Clave InChI IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
Nombre IUPAC óxido de N-terc-butil-1-fenilmetanimina
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2044028
Índice Merck 14,7056
Información de solubilidad Soluble in DMSO (10mg/ml),chloroform (50mg/ml),and water (20mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10241217 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/07/2022 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Número de lote10217002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Número de lote10098561 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Número de loteH6706C Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Número de lote10009399 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-terc-butilo-alfa-fenilnitrona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >