Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca azules de polipropileno N9
Selle viales con tapones de rosca con un septo seguro para recibir agujas. Los tapones de rosca azules de polipropileno Macherey-NagelTM N9 están disponibles con una gran variedad de septos.
18.55€ - 32.00€
Especificaciones
Color Azul
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón N9
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Septo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Septo Precio Cantidad y disponibilidad  
10411708
Ver documentos
Macherey-Nagel™
702732
Caucho rojo/FEP sin color
18.55€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10282660
Ver documentos
Macherey-Nagel™
702287.1
Silicona blanca/PTFE roja
26.62€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10327563
Ver documentos
Macherey-Nagel™
702288.1
Silicona blanca/PTFE azul, ranurada
32.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapones de rosca N 9
  • Amplia gama de tapones de rosca con diferentes materiales de septo y colores de tapón
  • Tapones de rosca unidos (septos conectados con firmeza con el tapón; no se pueden retirar); ventaja: las agujas de HPLC gruesas (romas) no pueden empujar el septo en el vial–
  • Tapón de rosca polimagnético 702166 para CTC GC PAL
Especificaciones
Especificaciones
Azul
1 mm
N9
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca azules de polipropileno N9