Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca azules de polipropileno N9
Selle viales con tapones de rosca con un septo seguro para recibir agujas. Los tapones de rosca azules de polipropileno Macherey-NagelTM N9 están disponibles con una gran variedad de septos.
Marca: Macherey-Nagel™ 702287.1
21.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapones de rosca N 9
- Amplia gama de tapones de rosca con diferentes materiales de septo y colores de tapón
- Tapones de rosca unidos (septos conectados con firmeza con el tapón; no se pueden retirar); ventaja: las agujas de HPLC gruesas (romas) no pueden empujar el septo en el vial–
- Tapón de rosca polimagnético 702166 para CTC GC PAL
Especificaciones
Azul | |
No | |
1 mm |
Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Silicona blanca/PTFE roja | |
N9 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca azules de polipropileno N9 > Septo: Silicona blanca/PTFE roja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido