Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca negros de polipropileno N9
Marca: Macherey-Nagel™ 702036
22.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Negro | |
Silicona blanca/PTFE roja | |
N9 |
Polipropileno, PTFE, Silicona | |
1 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca negros de polipropileno N9 > Septo: Silicona blanca/PTFE roja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido