Learn More
NAD+, MedChemExpress
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
79.65€ - 238.95€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | NAD+ |
---|---|
CAS | 53-84-9 |
Color | White |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C21H27N7O14P2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16422179
|
Medchem Express
HY-B0445 |
1 g |
79.65€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16400938
|
Medchem Express
HY-B0445 |
5 g |
238.95€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.Especificaciones
NAD+ | |
White | |
C21H27N7O14P2 | |
H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic) | |
663.43 | |
98.24% | |
Powder |
53-84-9 | |
Research | |
β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide | |
O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4 | |
663.43 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
Seguridad y manipulación
H303∣H371
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.