Learn More
NADP disodium salt, MedChemExpress
MedChemExpress NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
87.75€ - 255.15€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | NADP disodium salt |
---|---|
CAS | 24292-60-2 |
Color | White |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C21H28N7O17P3.2Na |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16462326
|
Medchem Express
HY-F0002A |
500 mg |
255.15€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16448926
|
Medchem Express
HY-F0002A |
100 mg |
87.75€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).Especificaciones
NADP disodium salt | |
White | |
C21H28N7O17P3.2Na | |
H2O : 250 mg/mL (316.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (4.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
789.38 | |
98.47% | |
Solid |
24292-60-2 | |
Research | |
Disodium NADP | |
NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[2 Na] | |
789.39 | |
Research |
Seguridad y manipulación
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.