Learn More
Membrana N-117 Nafion™, 0,180mm de grosor, capacidad de intercambio de ≥ 0,90 meq/g, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11399827
Membrana N-117 Nafion™, 0,180mm de grosor, capacidad de intercambio de ≥ 0,90 meq/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399827
60 x 60 cm
Click to view available options
Cantidad:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
60 x 60 cm
Código de producto. 11399827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042180.4X
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza a menudo en células de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM) y electrolizadores de agua. Es un conocido separador de celdas electroquímicas que requieren una alta conductividad iónica, como las celdas de combustible y los electrolizadores de agua.
Nafion™ N-117 membrane is widely used for proton exchange membrane (PEM) fuel cells and water electrolyzers. It is popular for separators in electrochemical cells requiring high ionic conductivity such as fuel cells and water electrolyzers. The acidic (hydrogen ion) form and derivatives are solid, superacid catalysts useful in a wide variety of synthetic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31175-20-9
Fórmula molecular C9HF17O5S
Peso molecular (g/mol) 544.135
Número MDL MFCD00132790
Clave InChI FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nafion, nafion nr 50 beads 10-35 mesh, perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether-tetrafluoroethylene copolymer, tetrafluoroethylene-perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether copolymer, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride-tetrafl, ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl-2-1,2,2-trifluorovinyl oxy ethoxy-, pol, ethanesulfonic acid, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer, nafion n-324 membrane, 0.15mm 0.006in thick, teflon fabric reinforced, nafion nre-212 membrane, 0.05mm thick, ≥0.92 meq/g exchange capacity, nafion d-520 dispersion w/w in water and 1-propanol, ≥1.00 meq/g exchange capacityMostrar másMostrar menos
PubChem CID 61889
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrafluoroeteno;1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroetenoxi)propan-2-il]ácido oxietansulfónico
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)O)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafion™ N-117 membrane
Densidad 1.98
Envase Envasado al vacío
Cantidad 60 x 60 cm
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ07E049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number042180.4X,042180.RF,042180.VA
Número de loteS19D073 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042180.4X,042180.RF,042180.VA
Número de loteH30Z015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042180.4X,042180.RF,042180.VA
Número de loteN21F048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042180.4X,042180.RF,042180.VA
Número de loteG12W002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042180.4X,042180.RF,042180.VA
RUO – Research Use Only
Título del producto
Membrana N-117 Nafion™, 0,180mm de grosor, capacidad de intercambio de ≥ 0,90 meq/g, Thermo Scientific Chemicals >