Learn More
NAG Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18441JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NAG Polyclonal antibody specifically detects NAG in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
NAG | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
DKFZp586G1219, EC 1.1.1.94, EC 1.2.1.59, FLJ40407, NAG/BC035112 fusion, NAG/FAM49A fusion, NAGneuroblastoma-amplified protein, neuroblastoma amplified sequence, Neuroblastoma-amplified gene protein, neuroblastoma-amplified sequence | |
Recognizes region between residues Between Between 350 and 400.. | |
0.1 mL | |
Cell Biology | |
51594 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
NAG Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido