Learn More
Thermo Scientific™ Desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™: Cuerpo azul con tapa de policarbonato transparente
GREENER_CHOICE
Visualice fácilmente el contenido con estos desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave con una tapa de PC transparente y un cuerpo robusto y resistente a todos los desecantes sólidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 5315-0150
66.17 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10548842
  • 66.90€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
No utilice ácidos concentrados como desecante.
Descripción
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con los desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™, con un cuerpo robusto y alta resistencia a todos los desecantes sólidos. Estos desecadores tienen una tapa de policarbonato transparente. El tamaño pequeño (5315-0150) incluye una placa de aluminio de 140 mm. La placa para el mayor tamaño (5309-0250) se vende por separado.
  • La tapa de policarbonato (PC) transparente incluye un borde rebajado que mantendrá la mesa de trabajo libre de grasa al abrirla
  • No requieren junta, solo es necesario utilizar grasa
  • El desecador grande (n.° de cat. 5310-0250) admite cualquier placa desecante de 230 mm estándar como el n.º de cat. 5312-0230 (se vende por separado)
  • Esterilizable en autoclave; la repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la vida del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Carga superior
8,6 cm (3,4 pulg)
1
149 mm
7.125 pulg
181 mm
Desecador de PP/PC de 150 mm
Polipropileno, policarbonato
1
5.88 pulg
5.87 pulg
149 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1425734 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/04/2025 Catalog Number5315-0150
Número de lote1299130 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5315-0150
Número de lote1415977 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/10/2024 Catalog Number5315-0150
Número de lote1411216 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/08/2024 Catalog Number5315-0150
Número de lote1405517 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/05/2024 Catalog Number5315-0150
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™: Cuerpo azul con tapa de policarbonato transparente > Al: 5,88 in. (181 mm); con placa
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.