Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml
Descripción
Los frascos redondos de boca estrecha de HDPE Thermo Scientific™ Boston, ideales para el envasado y el transporte de líquidos, son muy fiables y duraderos para uso a largo plazo, además de ofrecer una excelente resistencia química.
- No estériles
- Polietileno de alta densidad translúcido natural
- Tapones de polipropileno sin revestimiento natural
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2 oz, 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Natural |
Descripción | Frascos redondos Boston de boca estrecha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 1000 |
N.° por paquete | 1000 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Product Information
Schematics & Diagrams
Scientific Resources
Application Notes
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423575 | Certificado de conformidad | 05/03/2025 | 312002-0002 |
1422692 | Certificado de conformidad | 05/02/2025 | 312002-0002 |
1421198 | Certificado de conformidad | 23/01/2025 | 312002-0002 |
1409634 | Certificado de conformidad | 22/11/2024 | 312002-0002 |
1413592 | Certificado de conformidad | 30/09/2024 | 312002-0002 |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.