Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles and Carboys Código de producto.: 16460621
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles and Carboys
Código de producto. 16460621
20 l, Garrafón, Estrecha
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
250 ml
1 l
10 l
20 l
33 l
Tipo de producto:
Frasco
Garrafón
Boca:
Ancha
Estrecha
Código de producto. 16460621
Marca: Thermo Scientific™ CEN22890050
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la integridad del producto con frascos y garrafas de HDPE certificados ultralimpios. Diseñados para contener menos de 1/3 de los límites permitidos de materia de partículas especificados en USP <788>.
Las garrafones y frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) con certificación de limpieza superior Thermo Scientific™ Nalgene™ ayudan a reducir el potencial de contaminación cruzada. Nuestros nuevos productos con certificación de limpieza superior incluyen certificaciones de niveles de partículas de 1/3 de los límites permitidos por la norma USP <788>, así como unos niveles de endotoxinas inferiores a 0,25 EU/ml. De esta forma, ayudan a mitigar posibles fuentes de impurezas no deseadas.
  • Los productos se han lavado con agua para inyectables USP y se han manipulado tras el lavado en salas limpias de clase 5 con cubiertas de inspección/envasado de clase 4 para producir estos productos con un nivel muy bajo de partículas 
  • Certificados y probados lote por lote para que contengan menos de 1/3 de las partículas permitidas de acuerdo con USP <788> para limitar la contaminación potencial por partículas
  • Con certificación de bajo contenido de endotoxinas (0,25 UE/ml) según USP <85> para reducir los pirógenos
  • Productos estériles y listos para su uso con un nivel garantizado de esterilización de 10-6 dentro del frasco/tapón dentro del frasco/tapón, incluidas dos barreras estériles selladas con calor para proteger el producto antes de su uso
  • Las bolsas selladas térmicamente incluyen aperturas rápidas en la parte superior e inferior y se colocan en un revestimiento de cartón enrollado y sellado con cinta/lazo para evitar la contaminación completa del embalaje interior
  • Todos los sistemas de cierre y recipiente están certificados como a prueba de fugas* para proteger el contenido valioso
  • El HDPE sólido se puede utilizar de - 100 °C a 120 °C, lo que permite el almacenamiento o envío tanto congelado como con mezcla calentada. Se debe probar en condiciones reales de uso ya que los resultados pueden variar en función de la aplicación.
  • Los procedimientos de inspección a lo largo de la fabricación incluyen pruebas de fugas, pruebas dimensionales, inspección visual en busca de partículas y pruebas de aprobación para garantizar que el producto cumple todas las especificaciones
  • Los productos se pueden suministrar con estudios de extracción forzada**, resguardos de validación** y certificados
  • El servicio de asistencia al cliente incluye nuestros equipos de especialistas comerciales de gran experiencia, equipo normativo, equipo de calidad y asistencia al cliente regional 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 l
Capacidad (imperial) 676,3 oz
Color Incolora
Descripción Garrafón de HDPE de 20 l Nalgene con certificación de limpieza superior, estéril, nivel de partículas < 1/3 conforme a USP <788>
Para utilizar con (aplicación) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 120°C
Niveles bajos de partículas <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certificaciones/conformidad < 1/3 partículas permitidas de acuerdo con la norma USP <778>, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxico, conforme a USP 30 <661>, apirógeno, FDA 21CFR 177.1316
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 501,7 mm
Tipo de producto Garrafón
Altura (imperial) 19,8 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83 mm
Diámetro (métrico) 284,2 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote743869301001 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/02/2025 Catalog NumberCE-N2289-0050
Número de lote7442349010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog NumberCE-N2289-0050
Número de lote7438693010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog NumberCE-N2289-0050
Número de lote7442349010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/10/2024 Catalog NumberCE-N2289-0050X,CE-N2289-0050
Número de lote7360954010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/08/2021 Catalog NumberCE-N2289-0050X,CE-N2289-0050
*Nuestra garantía de sellado a prueba de fugas está sujeta a la garantía de productos estándar, que se establece en el apartado de Términos y condiciones de compra de Termo Fisher Scientific. Nuestros productos son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones correspondientes a presión y temperatura ambiente. Sin embargo, para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los recipientes y tapones en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Póngase en contacto con technicalsupport@thermofisher.com si necesita información adicional sobre nuestros productos.
**Los estudios de extracción forzada y resguardos de validación de Thermo Fisher Scientific se suministran para ayudar a los clientes a seleccionar los productos e incluyen un acuerdo de confidencialidad. Los clientes deberán determinar qué estudios se recomiendan para sus aplicaciones específicas. Para solicitar los estudios de extracción forzada y resguardos de validación, póngase en contacto con nosotros en ROCregSupport@thermofisher.com.
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles and Carboys >