Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de polipropileno de ajuste por fricción Nalgene™ para tubos de plástico para centrífuga
Utilice estos tapones de polipropileno de ajuste por fricción que incluyen una cómoda lengüeta para facilitar la extracción de los tubos de centrífuga.
40.55€ - 53.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón para tubo de centrífuga |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Descripción | Con diseño para la compatibilidad con los tubos para centrífuga cónicos y redondos Nalgene |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 20 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10110481
![]() |
Thermo Scientific™
DS3111-0016 |
Tubo con 16 mm de D.E. |
40.55€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10292651
![]() |
Thermo Scientific™
DS3111-0017 |
Tubo con 17 mm de D.E. |
41.55€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10374351
![]() |
Thermo Scientific™
DS3111-0018 |
Tubo con 18 mm de D.E. |
48.57€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10728181
![]() |
Thermo Scientific™
DS3111-0025 |
Tubo con 25 mm de D.E. |
48.60€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10564441
![]() |
Thermo Scientific™
DS3111-0029 |
Tubo con 29 mm de D.E. |
49.45€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10334451
![]() |
Thermo Scientific™
DS3111-0030 |
Tubo con 30 mm de D.E. |
48.65€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10160571
![]() |
Thermo Scientific™
DS3111-0032 |
Tubo con 32 mm de D.E. |
53.75€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Easily remove Thermo Scientific™ Nalgene™ Friction-Fit Polypropylene Closures for Plastic Centrifuge Tubes from the centrifuge with a convenient pull tab. These autoclavable closures are designed to fit Nalgene™ round and conical centrifuge tubes. They may not be liquid-tight during high-speed centrifugation.
Información sobre pedidos:
DS3111-0030 se ajusta únicamente a los tubos de 50 ml sin borde.
Garantía:
90 días
Especificaciones
Tapón para tubo de centrífuga | |
Con diseño para la compatibilidad con los tubos para centrífuga cónicos y redondos Nalgene | |
20 | |
Nalgene™ |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
20 |