Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja Código de producto.: 10170563
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10170563
15 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
15 ml
Código de producto. 10170563
Marca: Thermo Scientific™ 3420029050
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo muchas aplicaciones de embalaje de volumen reducido con estos frascos para diagnóstico con tapón envasados en bandeja.
Realice muchas aplicaciones de envasado de volumen reducido con frascos para diagnóstico de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Los frascos se pueden utilizar en kits de pruebas y se envasan en bandejas de SBS al vacío para facilitar su manipulación. Las bandejas pueden utilizarse como ayuda en la carga de las máquinas de la línea de llenado. Vienen montados con tapones sin revestimiento que pueda arrugarse.
  • Producción en un entorno controlado
  • Incluyen tapones de polipropileno sin revestimiento blanco
  • Sin ARNasa ni ARNasa (342002-9025)
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 896
N.° por paquete 112
Esterilidad Estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-415 mm
Certificaciones/conformidad Certificación: Estéril SAL 10-6, ARNasa, ADNasa, ADNh y apirógenos. Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 58 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Altura (imperial) 2,28 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Diámetro (métrico) 25 mm
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1390776 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/02/2025 Catalog Number342002-9050
Número de lote1285337 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number342002-9050
Número de lote1326347 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number342002-9050
Número de lote1276795 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342002-9050
Número de lote1320751 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342002-9050
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, envasados en bandeja >