Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO para vacío de alta resistencia Nalgene™ con tapón: Paquete de laboratorio
Descripción
Mantenga un vacío total hasta 24 horas con los frascos de PPCO para vacío de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Perfectos para su uso en laboratorios de biotecnología de alta resistencia, estos frascos de paredes gruesas pueden soportar repetidas aplicaciones de vacío a temperatura ambiente. Utilícelo como frasco aspirador de residuos o como recipientes esterilizables en autoclave para actividades de escalamiento en aplicaciones de cultivo celular.
- Polipropileno copolímero
- Tamaño grande
- Boca ancha
- Resistentes a productos químicos.
- Sólidos tapones 53B y 83B con juntas de TPE
Incluye: tapones de polipropileno con junta
Compatibles con: uso con sistema de cierre de llenado/ventilación (2162 se vende por separado)
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4 l (128 oz) |
Capacidad (métrico) | 4 l |
Capacidad (imperial) | 1 gal . |
Color | Natural |
Descripción | Frascos al vacío de alta resistencia |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 65 mm |
Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
N.º por caja | 6 |
N.° por paquete | 1 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422611 | Certificado de conformidad | 15/02/2025 | 2126-4000 |
1308965 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2126-4000 |
1334608 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2126-4000 |
1415533 | Certificado de conformidad | 31/10/2024 | 2126-4000 |
1393200 | Certificado de conformidad | 14/10/2023 | 2126-4000 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.