Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón Nalgene™ Código de producto.: 10370671
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10370671
4 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
4 l
Código de producto. 10370671
Marca: Thermo Scientific™ 21210010
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acceda fácilmente al contenido con los frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón, que incluyen un tapón grande.
Acceda fácilmente al contenido con los frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen un tapón grande. Estos frascos de polipropileno copolímero se han diseñado específicamente para aplicaciones de grandes volúmenes que requieren su esterilización en autoclave. Fabricados con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
Características:
  • Su excelente resistencia química hace que este frasco sea idóneo para una amplia variedad de usos en laboratorio o sobre el terreno.
  • El tapón no tiene revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno blanco de 100 mm
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. Este frasco no ofrece garantía de estanqueidad†
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 l (1 gal)
Capacidad (métrico) 4 l
Capacidad (imperial) 1 gal
Color Natural
Descripción Frasco grande de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 89 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 100 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 288 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 6,02 in
Altura (imperial) 11,32 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Diámetro (métrico) 153 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1288852 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2121-0010
Número de lote1300747 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2121-0010
Número de lote1297669 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2121-0010
Número de lote1415179 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/10/2024 Catalog Number2121-0010
Número de lote1393199 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/10/2023 Catalog Number2121-0010
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón Nalgene™ >