Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™ Código de producto.: 10119170
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™
Código de producto. 10119170
50 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
25 l
50 l
Código de producto. 10119170
Marca: Thermo Scientific™ 22100130
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacene y transporte reactivos; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene y transporte los reactivos con las garrafas redondas de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que disponen de asas laterales para un fácil transporte y vertido, incluso con guantes. Estos garrafones admiten tapones de caucho de 13,5 como método de sellado alternativo.
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco y cierre 83B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 13 gal
Capacidad (métrico) 50 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83 B
Color Blanco
Descripción Garrafón de LDPE redondo con asa
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Diámetro exterior (métrico) 379 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacene y transporte reactivos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altura con tapón (métrico) 678 mm
Incluye Mangos
Material LDPE
Tipo de producto Garrafa con asa
Forma Round
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1420263 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/01/2025 Catalog Number2210-0130
Número de lote1419480 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/01/2025 Catalog Number2210-0130
Número de lote1317985 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2210-0130
Número de lote1416756 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/11/2024 Catalog Number2210-0130
Número de lote1407934 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/06/2024 Catalog Number2210-0130
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™ >