Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca estrecha de HDPE Nalgene™: embalaje a granel, montado, 250 ml
Descripción
Conduct light-duty, general purpose lab applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE Bottles, which are lightweight and break-resistant and leakproof† when used with Nalgene closures. This product is ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions.
- Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
- Los frascos se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Embalaje a granel de frascos económicos de boca estrecha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 500 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424247 | Certificado de conformidad | 05/03/2025 | 332089-0004 |
1304593 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 332089-0004 |
1398072 | Certificado de conformidad | 07/12/2023 | 332089-0004 |
1381126 | Certificado de conformidad | 23/04/2023 | 332089-0004 |
1250623 | Certificado de conformidad | 14/03/2019 | 332089-0004 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.