Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de HDPE de color ámbar opaco sin tapón: embalaje a granel
Descripción
Protect valuable light-sensitive reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles. Packed without closures, you can match these bottles with various colored closures (Cat. No. 362150 series). These high-density, polyethylene bottles meet the requirements of light-resistant containers per USP latest edition.
- A prueba de fugas† con el tapón Nalgene correspondiente
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1 oz, 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Ámbar opaco |
Descripción | Frascos de envasado de boca estrecha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 1000 |
N.° por paquete | 1000 |
Color del tapón | Ámbar opaco |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1331164 | Certificado de conformidad | 21/09/2021 | 362085-0001 |
1273702 | Certificado de conformidad | 21/01/2020 | 362085-0001 |
1223356 | Certificado de conformidad | 13/02/2018 | 362085-0001 |
1216840 | Certificado de conformidad | 21/11/2017 | 362085-0001 |
1209359 | Certificado de conformidad | 24/08/2017 | 362085-0001 |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.