Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge
Realice una gran variedad de aplicaciones gracias a la excelente resistencia mecánica de estos tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad.
99.80€ - 179.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Material | Policarbonato |
N.º por caja | 100 |
N.° por paquete | 10 |
Esterilidad | No estéril |
Alertas:
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10048840
![]() |
Thermo Scientific™
3118-0010 |
10 ml | 80,5 mm | 16,1 mm |
99.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10304741
![]() |
Thermo Scientific™
3118-0028 |
28 ml | 94,0 mm | 25,8 mm |
112.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10078670
![]() |
Thermo Scientific™
3118-0030 |
30 ml | 94,0 mm | 25,8 mm |
110.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10538341
![]() |
Thermo Scientific™
3118-0050 |
50 ml | 106,4 mm | 28,8 mm |
179.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10478882
![]() |
Thermo Scientific™
3118-0085 |
85 ml | 105,2 mm | 38,2 mm |
152.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Realice una multitud de aplicaciones gracias a la excelente resistencia mecánica de los tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Estos tubos transparentes permiten ver fácilmente el contenido.
Características:- Resisten temperaturas de - 135 a + 135 °C (- 211 a + 275 °F)
- Fondo redondo para rotores de alta velocidad
- Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g
- Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno, fáciles de limpiar, que proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g
- Para un rendimiento a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, se deben utilizar con el tapón de sellado o el conjunto de tapones de sellado (se venden por separado).
Información para pedidos:
Conjuntos de tapones de sellado opcionales disponibles para tamaños de 30 ml y 50 ml. Utilice el n.º de cat. DS3131-0020 para los tubos de 30 ml y el n.º de cat. DS3131-0024 para los tubos de 50 ml.
Nota:
Los modelos con n.º de cat. 3118-0050 y -0085 están diseñados para adaptarse a los rotores universales. La capacidad real hasta el borde del 3118-0050 y el 3138-0050 es de 42 ml. La capacidad real hasta el borde del 3118-0085 es de 81 ml.
Especificaciones
Polipropileno | |
100 | |
No estéril | |
Redondo | |
Tapón de rosca | |
No | |
Tubo para centrífuga |
Policarbonato | |
10 | |
Sí | |
Redondo | |
Sí | |
No |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.