Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Utilice estos tubos de centrífuga PPCO de alta velocidad con tapones de sellado para ver fácilmente el contenido.
Marca:  Thermo Scientific™ 3139-0010
137.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10324691
  • 142.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Vea fácilmente el contenido de los tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad transparente con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características
  • Mejor resistencia química que el policarbonato.
  • Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g; con los modelos 3139-0050 pueden usarse velocidades de hasta 100 605 x g en el rotor T29-8x50.
  • Se suministran con tapón de sellado de polipropileno y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar > 10.000 x g o al centrifugar sustancias peligrosas.
  • Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3131-0020 (tubo de 30 ml) y DS3131-0024 (tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3139-0050 es de 42 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno, caucho rojo
PPCO
10
sí
82,8 mm
Tapón de rosca
16,1 mm
Tubo para centrífuga
10 mL
50
No estéril
Redondo
Redondo
No
No
50.000 x g
Documentos
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1423569 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/03/2025 Catalog Number3139-0010
Número de lote1393828 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/10/2023 Catalog Number3139-0010
Número de lote1361790 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/08/2022 Catalog Number3139-0010
Número de lote1351332 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/03/2022 Catalog Number3139-0010
Número de lote1295795 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/09/2020 Catalog Number3139-0010
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge > Con tapones de sellado; Capacidad: 10 ml
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.